Documents
693405
Sigma-Aldrich
2-Hexylthiophene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.496
Densité
0.932 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCCc1cccs1
InChI
1S/C10H16S/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11-10/h6,8-9H,2-5,7H2,1H3
Clé InChI
QZVHYFUVMQIGGM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable