Principaux documents
W364304
Sigma-Aldrich
Ethyl-trans-2-octenoate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
trans-2-Octenoic acid ethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH=CHCO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro FEMA:
3643
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10617
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.285
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4410 (lit.)
pb
222 °C (lit.)
Densité
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fatty; green; fruity
Chaîne SMILES 
[H]\C(CCCCC)=C(\[H])C(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
Clé InChI
AISZSTYLOVXFII-CMDGGOBGSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98.3 °C - closed cup