Documents
W359020
Sigma-Aldrich
δ-Tetradecalactone
natural, 98%, FG
Synonyme(s) :
δ-Tetradecane lactone, Tetrahydro-6-nonyl-2H-pyran-2-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H26O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.36
Numéro FEMA:
3590
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
10.016
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
(Coconut oil)
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Point d'ébullition
130-135 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
coconut
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
coconut; creamy; fatty; waxy
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-11-9-12-14(15)16-13/h13H,2-12H2,1H3
Clé InChI
SKQYTJLYRIFFCO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable