Documents
W259378
Sigma-Aldrich
Indole
natural, ≥97%, FG
Synonyme(s) :
1H-benzo[b]pyrrole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
Numéro FEMA:
2593
Numéro Beilstein :
107693
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
14.007
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
botanical
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥97%
Point d'ébullition
253-254 °C (lit.)
Pf
51-54 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
pungent; animalic; floral
Chaîne SMILES 
c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H
Clé InChI
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
249.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
121 °C - closed cup