Principaux documents
W356905
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3(5 or 6)-ethoxypyrazine
mixture of isomers, 99%, FG
Synonyme(s) :
2-Ethoxy-3(5 or 6)-methylpyrazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.17
Numéro FEMA:
3569
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11921
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
14.067
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.494 (lit.)
Densité
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
nutty
Chaîne SMILES 
CCOc1nccnc1C
InChI
1S/C7H10N2O/c1-3-10-7-6(2)8-4-5-9-7/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
MMKWCKGYULOKET-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter