W355305
Isophorone
≥97%, FG
Synonyme(s) :
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one
76,70 $
About This Item
76,70 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Densité de vapeur
4.77 (vs air)
Pression de vapeur
0.2 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥97%
Température d'inflammation spontanée
864 °F
Limite d'explosivité
3.8 %
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
pb
213-214 °C (lit.)
Pf
−8 °C (lit.)
Densité
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; musty; cooling; camphoraceous; woody; fruity; sweet
Chaîne SMILES
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3
Clé InChI
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96.0 °C - closed cup