Documents
W350206
Sigma-Aldrich
2-Mercapto-3-butanol
mixture of isomers, ≥97%, FG
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH(SH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.19
Numéro FEMA:
3502
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
760
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.024
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.48 (lit.)
Point d'ébullition
53 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
meaty; alliaceous; sulfurous
Chaîne SMILES 
CC(O)C(C)S
InChI
1S/C4H10OS/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
MJQWABQELVFQJL-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 4 ppm
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zemfira S Kinzyabaeva et al.
Ultrasonics sonochemistry, 67, 105169-105169 (2020-05-18)
We have discovered a selective and efficient method for the synthesis of previously unknown 1,9-(1',4'-oxathiano)-1,9-dihydro-(C60-Ih)[5,6]fullerene, a compound with the direct attachment of the sulfur atom to the fullerene core. The method is based on the reaction of C60 with 1,2-hydroxythiols
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 52-52 (1996)