Principaux documents
W349700
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl 2-methylbutanoate
FCC, FG
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.28
Numéro FEMA:
3497
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2345
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.854
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Densité
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; fresh; green; fruity; pear; sweet
Chaîne SMILES 
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/b7-6-
Clé InChI
JKKGTSUICJWEKB-SREVYHEPSA-N
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
181.4 °F
Point d'éclair (°C)
83 °C