Principaux documents
W348406
Sigma-Aldrich
1,2-Ethanedithiol
≥98%
Synonyme(s) :
1,2-Dimercaptoethane, Dithioglycol, Ethylene mercaptan
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2CH2SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.20
Numéro FEMA:
3484
Numéro Beilstein :
505946
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11467
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.066
Qualité
Kosher
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
4.8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.558 (lit.)
Point d'ébullition
144-146 °C (lit.)
Pf
−41 °C (lit.)
Densité
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
SCCS
InChI
1S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Cândida F Pereira et al.
PloS one, 6(2), e17016-e17016 (2011-02-25)
Due to its small size and versatility, the biarsenical-tetracysteine system is an attractive way to label viral proteins for live cell imaging. This study describes the genetic labeling of the human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) structural proteins (matrix, capsid