W347418
2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexene-1-acetaldehyde
≥75%
Synonyme(s) :
β-Homocyclocitral
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
Fragrance grade
Halal
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
Pureté
≥75%
Impuretés
≤20% β-cyclocitral
Indice de réfraction
n20/D 1.485 (lit.)
Point d'ébullition
58-59 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densité
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
oily; woody; cooling; camphoraceous; fruity
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)CC1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C11H18O/c1-9-5-4-7-11(2,3)10(9)6-8-12/h8H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
VHTFHZGAMYUZEP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter