W267215
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone
natural, ≥96%, FG
Synonyme(s) :
Anisylacetone
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
botanical
Qualité
FG
Kosher
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥96%
Indice de réfraction
n20/D 1.519 (lit.)
Point d'ébullition
152-153 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
8 °C (lit.)
Densité
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; floral; raspberry; sweet
Chaîne SMILES
COc1ccc(CCC(C)=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)