Key Documents
W344015
Sigma-Aldrich
3-Nonanone
natural (US), ≥97%, FG
Synonyme(s) :
Ethyl hexyl ketone
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5COC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.24
Numéro FEMA:
3440
Numéro Beilstein :
1700447
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11160
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.113
Qualité
FG
Fragrance grade
Kosher
natural (US)
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.42 (lit.)
Point d'ébullition
187-188 °C (lit.)
Densité
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
leafy; herbaceous; fruity
Chaîne SMILES 
CCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C9H18O/c1-3-5-6-7-8-9(10)4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
IYTXKIXETAELAV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup
Peter S Toth et al.
The Analyst, 140(6), 1947-1954 (2015-02-11)
Two-phase voltammetry has been carried out using a reverse cell configuration, i.e. with the lower density organic solvent on the top of the aqueous solution in the cell, where the organic solvents contain either nitrile or ketone functional groups. The