Principaux documents
W319503
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-2-pentenoic acid
≥98%, FCC, FG
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH=C(CH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.14
Numéro FEMA:
3195
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
4177
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
8.055
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
pb
123-125 °C/30 mmHg (lit.)
123-125 °C/30 mmHg
Pf
26-28 °C (lit.)
Densité
0.979 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
jam; acidic; fruity; sour
Chaîne SMILES 
CC\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/b5-4+
Clé InChI
JJYWRQLLQAKNAD-SNAWJCMRSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges