Documents
W338820
Sigma-Aldrich
2-tridécanone
≥98%, natural, FG
Synonyme(s) :
Méthyl undécyl cétone
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)10COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.34
Numéro FEMA:
3388
Numéro Beilstein :
1757402
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
7.103
Source biologique
botanical
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
Point d'ébullition
134 °C/10 mmHg (lit.)
263 °C (lit.)
Pf
24-27 °C (lit.)
Densité
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fatty; mushroom; waxy
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C13H26O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)14/h3-12H2,1-2H3
Clé InChI
CYIFVRUOHKNECG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup