Documents
W338818
Sigma-Aldrich
2-tridécanone
≥96%, FG
Synonyme(s) :
Méthyl undécyl cétone
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)10COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.34
Numéro FEMA:
3388
Numéro Beilstein :
1757402
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11194
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.103
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥96%
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
Point d'ébullition
134 °C/10 mmHg (lit.)
263 °C (lit.)
Pf
24-27 °C (lit.)
Densité
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
coconut; dairy; fatty; waxy; earthy
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C13H26O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)14/h3-12H2,1-2H3
Clé InChI
CYIFVRUOHKNECG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La 2-tridécanone est naturellement présente dans les trichomes glandulaires de Lycopersicon hirsutum f. glabratum, une espèce de tomate sauvage. Cet allélochimique est responsable de sa résistance insecticide contre les larves de lépidoptères et d′Heliothis zea.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Toxicity studies of analogs of 2-tridecanone, a naturally occurring toxicant from a wild tomato.
Dimock MB, et al.
Journal of Chemical Ecology, 8(5), 837-842 (1982)
2-Tridecanone: a naturally occurring insecticide from the wild tomato Lycopersicon hirsutum f. glabratum
Williams WG, et al.
Science, 207(4433), 888-889 (1980)
2?tridecanone, tomatoes and Heliothis zea: potential incompatibility of plant antibiosis with insecticidal control.
Kennedy GG, et al.
Entomologia Experimentalis et Applicata, 35(3), 305-311 (1984)
Persistence of 2-tridecanone on the leaves of seven vegetables.
G F Antonious
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 73(6), 1086-1093 (2005-01-28)
P J Skiba et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 24(8), 847-853 (1994-09-01)
A fatty acid chain elongation process is involved in incorporation of saturated and unsaturated fatty acyl-CoA esters into 2-tridecanone and (Z)-10-heptadecen-2-one by Drosophila buzzatii. The microsomal fraction from mature male ejaculatory bulbs is chain-length specific and requires malonyl-CoA (or acetyl-CoA