870853P
Avanti
ST1326
Avanti Research™ - A Croda Brand 870853P, powder
Synonyme(s) :
(R)-3-(3-tetradecylureido)-4-(trimethylammonio)butanoate
376,98 $
About This Item
376,98 $
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (870853P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 870853P
Type de lipide
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]C(C[C@@H](NC(NCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C22H45N3O3/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23-22(28)24-20(18-21(26)27)19-25(2,3)4/h20H,5-19H2,1-4H3,(H2-,23,24,26,27,28)
Clé InChI
BMZYTDRMCBZVNH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available