W337900
trans-2-Nonen-1-ol
≥96%, FCC, stabilized, FG
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
Essai
≥96%
Peut contenir
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
pb
105 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; melon; waxy
Chaîne SMILES
[H]\C(CO)=C(\[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-8,10H,2-6,9H2,1H3/b8-7+
Clé InChI
NSSALFVIQPAIQK-BQYQJAHWSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves