Principaux documents
T317799
1,3-BENZOXAZOL-2-YLACETONITRILE
AldrichCPR
5MG
183,00 $
183,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
183,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.16
Numéro MDL:
183,00 $