Principaux documents
W326100
Sigma-Aldrich
2-sec-Butylcyclohexanone
mixture of diastereomers, ≥98%, FG
Synonyme(s) :
peppermint cyclohexanone
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(CH3)C6H9(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro FEMA:
3261
Beilstein:
1859137
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11044
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.095
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
pb
76-78 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cooling; woody; camphoraceous; minty; peppermint
Chaîne SMILES 
CCC(C)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-3-8(2)9-6-4-5-7-10(9)11/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
RQXTZKGDMNIWJF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-sec-Butylcyclohexanone can be used as a flavoring agent and fragrance ingredient.
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 20 ppm
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Flavoring Ingredients Classified As GRAS By the Flavor Extract Manufacturers Association.
Source Book of Flavors, 655-670 (1995)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 53-53 (2005)
A toxicologic and dermatologic assessment of cyclic acetates when used as fragrance ingredients
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S1-S27 (2008)