W324604
2-Undecanol
97%, FG
Synonyme(s) :
Methyl nonyl carbinol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
Point d'ébullition
130-131 °C/28 mmHg (lit.)
229-231 °C (lit.)
Pf
2-3 °C
Densité
0.828 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
waxy
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C11H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h11-12H,3-10H2,1-2H3
Clé InChI
XMUJIPOFTAHSOK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter