Principaux documents
W317713
Sigma-Aldrich
p-Mentha-8-thiol-3-one
greener alternative
mixture of cis and trans, natural, ≥95%, FG
Synonyme(s) :
8-Mercaptomenthone, buchu mercaptan, 2-(1-Mercapto-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanone
W317713-SAMPLE-K
107,00 $
25 G
274,00 $
1 KG
5 670,00 $
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W317713-SAMPLE-K
107,00 $
25 G
274,00 $
1 KG
5 670,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.31
Numéro FEMA:
3177
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.038
Nomenclature NACRES :
NA.21
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥95%
Activité optique
[α]20/D −21°, neat
Composition
may contain trace Pulegone
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
pb
56 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
berry; tropical; minty; fruity; sulfurous
Chaîne SMILES 
CC1CCC(C(=O)C1)C(C)(C)S
InChI
1S/C10H18OS/c1-7-4-5-8(9(11)6-7)10(2,3)12/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
RVOKNSFEAOYULQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
p-Mentha-8-thiol-3-one is a volatile sulfur-containing flavor compound reported in buchu leaf oil.[1] It is generally used for its potent blackcurrant flavor.[2]
Application
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, p-mentha-8-thiol-3-one, CAS Registry Number 38462-22-5.: This review provides a comprehensive safety assessment of p-Mentha-8-thiol-3-one, focusing on its applications in fragrance formulations. The study evaluates the compound′s toxicological profile and discusses its safe usage levels in consumer products. The research highlights the compound′s potential as a fragrance ingredient due to its unique olfactory properties. (Api et al., 2021).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108 °C - closed cup
Thiol?ene (Click) Reaction as Efficient Tools for Terpene Modification.
Firdaus M.
Asian Journal of Organic Chemistry, 6(12), 1702?1714-1702?1714 (2017)
Study on development of a fresh peach flavor.
Zhu GY, et al.
Advanced Materials Research, 781, 1570-1573 (2013)