Principaux documents
W317215
Sigma-Aldrich
Hexyl isobutyrate
natural (US), ≥97%, FG
Synonyme(s) :
Hexyl-2-methylpropionate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCO2(CH2)5CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.26
Numéro FEMA:
3172
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
646
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.478
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; green; fruity; pear; sweet
Chaîne SMILES 
CCCCCCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-5-6-7-8-12-10(11)9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
CYHBDKTZDLSRMY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup
Zhilin Zhang et al.
Journal of insect science (Online), 14 (2014-12-21)
The morphological structure of the metathoracic scent glands (MTGs) in Adelphocoris suturalis was observed by utilizing scanning electron microscope (SEM). Also, the secretions of MTGs in male and female were analyzed by using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The result showed