Documents
W316255
Sigma-Aldrich
Furfuryl thioacetate
natural, ≥98%, FG
Synonyme(s) :
S-Furfuryl thioacetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.20
Numéro FEMA:
3162
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
13.033
Source biologique
botanical
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥98%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
burnt; coffee; meaty; roasted
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C7H8O2S/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
LQOUTUIIYXYBQW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup