Principaux documents
W205303
Sigma-Aldrich
Sulfure d′ammonium solution
20 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Monosulfure d’ammonium, Sulfure de diammonium, Sulfure de diazanium
W205303-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
101,00 $
5 KG
425,00 $
25 KG
785,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W205303-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
101,00 $
5 KG
425,00 $
25 KG
785,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
68.14
Numéro FEMA:
2053
Conseil de l'Europe Nº :
482
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
eCl@ss :
38030205
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
16.002
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
Concentration
20 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.388
Densité
0.997 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
sulfurous
Chaîne SMILES 
N.N.S
InChI
1S/2H3N.H2S/h2*1H3;1H2
Clé InChI
UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le sulfure d'ammonium est un composé organosulfuré qui est principalement utilisé comme arôme en raison de son odeur soufrée caractéristique.[1] L'odeur de bacon frit produit par la réaction du sulfure d'ammonium avec l'isovaléraldéhyde est dû à la 2,4,6-triisobutyl-4H-1,3,5-dithiazine et au 3,5-diisobutyl-1,2,4-trithiolane qui se forment pendant la réaction.[2]
Clause de non-responsabilité
Produit réservé aux usages alimentaires hors UE ou aux activités de R&D. Produit non destiné à la vente au détail.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
90.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 146-146 (1997)
Characterization of bacon odor and other flavor components from the reaction of isovaleraldehyde and ammonium sulfide.
Shu CK, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 33(1), 130-132 (1985)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 146-146 (1997)
Shuxia Xu et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 25(4), 294-299 (2009-07-07)
In the present work, Fe(3)O(4)-carbon nanotubes (CNTs) composite was explored as a sensing material candidate for ammonium sulfide. Intense chemiluminescence emission can be observed during the catalytic oxidation of ammonium sulfide on the surface of Fe(3)O(4)-CNTs composite. Based on this
[Photographic models in the study and valuation of the silver reactions in histology. II. Optical density variation in enlarging exposure scale under the action of the ammonium sulphide on silver (author's transl)].
M Vialli et al.
Mikroskopie, 36(3-4), 117-127 (1980-06-01)