Principaux documents
W311901
Sigma-Aldrich
Ylang-ylang oil
FG
Synonyme(s) :
Ylang-ylang oil III
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
3119
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
Cananga odorata
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Activité optique
[α]20/D −38°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.508
pb
261 °C/760 mmHg
Densité
0.928 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
floral
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 3 ppm
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 92-92 (2002)