Principaux documents
W304000
Sigma-Aldrich
Tagete oil
natural, FG
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
3040
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
Tagetes glandulifera
Qualité
FG
Kosher
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +8.4°, neat
Composition
Citronellol, 3%
Eugenol, 0.2%
Limonene, 7.2%
Linalool, 0.5%
Indice de réfraction
n20/D 1.481
Densité
0.886 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; fruity; herbaceous; rancid
Remarque sur l'analyse
Fragrance: Provides fruity, herbaceous, and tobacco like notes
Pictogrammes
FlameHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
122.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
50 °C - closed cup