Principaux documents
W298018
Sigma-Aldrich
Rhodinol
mixture of L-citronellol and geraniol, FCC
Synonyme(s) :
L-Citronellol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Numéro FEMA:
2980
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
76
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.027
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
floral; waxy; rose
Qualité:
Halal
Kosher
Source biologique:
synthetic
Allergène alimentaire:
no known allergens
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Activité optique
[α]22/D −6°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
pb
68-70 °C/1.8 mmHg (lit.)
Densité
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
floral; waxy; rose
Chaîne SMILES 
C[C@H](CCO)CCCC(C)=C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
Clé InChI
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural occurrence: Geranium and citronella oils.
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 0.5 to 10 ppm
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 74-74 (2000)