Principaux documents
W293318
Sigma-Aldrich
4-Isopropylbenzyl alcohol
≥97%, FG
Synonyme(s) :
Cumic alcohol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHC6H4CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Numéro FEMA:
2933
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.039
Nomenclature NACRES :
NA.21
Plus de détails sur ce produit W293318 Contacter notre Service technique
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.519 (lit.)
pb
135-136 °C/26 mmHg (lit.)
Densité
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
spicy
Chaîne SMILES 
CC(C)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3-6,8,11H,7H2,1-2H3
Clé InChI
OIGWAXDAPKFNCQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Annemieke Strijkstra et al.
Applied and environmental microbiology, 80(24), 7592-7603 (2014-09-28)
The betaproteobacteria "Aromatoleum aromaticum" pCyN1 and "Thauera" sp. strain pCyN2 anaerobically degrade the plant-derived aromatic hydrocarbon p-cymene (4-isopropyltoluene) under nitrate-reducing conditions. Metabolite analysis of p-cymene-adapted "A. aromaticum" pCyN1 cells demonstrated the specific formation of 4-isopropylbenzyl alcohol and 4-isopropylbenzaldehyde, whereas with