Principaux documents
W282928
Sigma-Aldrich
Orris concrete
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2829
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Source biologique
Iris florentina, Iris germanica
synthetic
Qualité
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Composition
iron, 15%
Origine
France origin
Pf
40-46 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apricot; berry; grape; honey; oily; woody; peach; raspberry; sweet; vanilla; violet
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 5 ppm in 5%
Notes préparatoires
Extraction method: steam distillation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
200.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 27-27 (1999)