Principaux documents
W281409
Sigma-Aldrich
Octyl isovalerate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
n-Octyl-3-methyl butyrate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CO2(CH2)7CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.34
Numéro FEMA:
2814
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
446
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.451
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
honey; floral; rose
Qualité:
FG
Source biologique:
synthetic
Allergène alimentaire:
no known allergens
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
pb
249-251 °C (lit.)
Densité
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
honey; floral; rose
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C13H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-15-13(14)11-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
Clé InChI
FUBGRVHGQADOJI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves