61718
Lavender oil
natural, from Lavandula angustifolia L.
Synonyme(s) :
Aromaya Raben, Lavandox, Lavandula aetheroleum, Lavandula officinalis oil
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Lavandula angustifolia L.
Qualité
natural
Indice de réfraction
n20/D 1.46
n20/D 1.461 (lit.)
Point d'ébullition
204 °C (lit.)
Densité
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Autres remarques
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter