Principaux documents
W268909
Sigma-Aldrich
α-Methylbenzyl propionate
>98%, FG
Synonyme(s) :
styralyl propionate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro FEMA:
2689
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
425
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.144
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
>98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4905
pb
91-92 °C/5 mmHg
Densité
1.007 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; floral; sweet
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-11(12)13-9(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
Clé InChI
WCIQNYOXLZQQMU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves