Principaux documents
W262501
Sigma-Aldrich
Lemon oil
rectified, Argentina origin, FG
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2625
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
Citrus limon (L.) Burm. F.
Qualité
FG
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Activité optique
[α]20/D +75°, neat
Origine
Argentina origin
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
pb
176 °C (lit.)
Densité
0.850 g/mL at 25 °C
0.852 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
lemon; citrus
Notes préparatoires
Extraction method: cold pressed
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup