Principaux documents
W258504
Sigma-Aldrich
Hydroxycitronellal dimethyl acetal
≥95%, FCC
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H26O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.33
Numéro FEMA:
2585
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
6.011
Source biologique
synthetic
Qualité
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
Point d'ébullition
252 °C (lit.)
Densité
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; floral
Chaîne SMILES 
COC(CC(C)CCCC(C)(C)O)OC
InChI
1S/C12H26O3/c1-10(9-11(14-4)15-5)7-6-8-12(2,3)13/h10-11,13H,6-9H2,1-5H3
Clé InChI
QCJVKUULZGKQDG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter