Documents
W244406
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-methyl-3-phenylglycidate
≥98%, FCC, FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.24
Numéro FEMA:
2444
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
6002
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
16.015
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.505 (lit.)
Point d'ébullition
272-275 °C (lit.)
Densité
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
strawberry; sweet
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1OC1(C)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14O3/c1-3-14-11(13)10-12(2,15-10)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,3H2,1-2H3
Clé InChI
LQKRYVGRPXFFAV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl 3-methyl-3-phenylglycidate is commonly used in low-fat strawberry flavored ice-creams due to its strawberry-like flavor.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
267.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
131 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Effect of fat level on the perception of five flavor chemicals in ice cream with or without fat mimetics by using a descriptive test.
Liou BK and Grun IU
Journal of Food Science, 72(8), S595?S604-S595?S604 (2007)
Long-term toxicity study of ethyl methylphenylglycidate (strawberry aldehyde) in the rat.
D Dunnington et al.
Food and cosmetics toxicology, 19(6), 691-699 (1981-12-01)