Principaux documents
W243108
Sigma-Aldrich
Ethyl cyclohexanepropionate
≥99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.28
Numéro FEMA:
2431
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2095
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.488
Source biologique
synthetic
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
pb
91-94 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCC1CCCCC1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h10H,2-9H2,1H3
Clé InChI
NRVPMFHPHGBQLP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
122.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
50 °C - closed cup