Principaux documents
W231304
Sigma-Aldrich
Citronellyl isobutyrate
≥92%, FCC
W231304-SAMPLE-K
74,90 $
1 KG
202,00 $
74,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W231304-SAMPLE-K
74,90 $
1 KG
202,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.36
Numéro FEMA:
2313
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
296
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.421
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Kosher
Conformité réglementaire
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥92%
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
pb
253 °C (lit.)
Densité
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
citrus; fruity; tropical; sweet
Chaîne SMILES 
CC(CCOC(=O)C(C)C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C14H26O2/c1-11(2)7-6-8-13(5)9-10-16-14(15)12(3)4/h7,12-13H,6,8-10H2,1-5H3
Clé InChI
ZGPPERKMXSGYRK-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves