Principaux documents
W231200
Sigma-Aldrich
Citronellyl butyrate
natural (US), ≥85%, FG
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.36
Numéro FEMA:
2312
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.049
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Kosher
natural (US)
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥85%
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
pb
245 °C (lit.)
Densité
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; fruity; citrus; floral; sweet
Chaîne SMILES 
CCCC(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C14H26O2/c1-5-7-14(15)16-11-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h8,13H,5-7,9-11H2,1-4H3
Clé InChI
XQPZQXTWYZAXAK-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Material may darken over time.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup