The SAMPLE-K quantities vary from product to product and lot to lot. There is no established quantity assigned. These are typically gram quantities intended for use in formulation evaluation, however, some more expensive compounds may contain smaller amounts.
W225299
β-Caryophyllene
natural, ≥80%, FG
Synonyme(s) :
(−)-trans-Caryophyllene, trans-(1R,9S)-8-Methylene-4,11,11-trimethylbicyclo[7.2.0]undec-4-ene
76,00 $
Date d'expédition estimée le13 mai 2025Détails
About This Item
76,00 $
Date d'expédition estimée le13 mai 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
botanical
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥80%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.5 (lit.)
pb
129-130 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
β-caryophyllene (ox.)
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
woody; spicy
Chaîne SMILES
C\C1=C/CCC(=C)[C@H]2CC(C)(C)[C@@H]2CC1
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1
Clé InChI
NPNUFJAVOOONJE-GFUGXAQUSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Déjà en possession de ce produit ?
-
How large is sample K size?