Documents
P3C010C01
Millipore
Cassette Pellicon® 3 à membrane Ultracel®
filtration area 0.11 m2, NMWCO 10 kDa
Synonyme(s) :
Cassette Pellicon® 3 avec membrane Ultracel de 10 kDa, filtre C, 0,11 m2
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32031602
Matériaux
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Niveau de qualité
Caractéristiques
holdup volume 18 mL (in feed channel)
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Hauteur
2.3 cm (0.90 in.)
Longueur
20.6 cm (8.1 in.)
Largeur
5.6 cm (2.2 in.)
Surface de filtration
0.11 m2
Surface de la membrane
0.11 m2
Extractibles par gravimétrie
≤1500 mg/m2
Matrice
Ultracel® (Membrane)
Dimension de pores
10 kDa NMWCO
pH
2-13
Description générale
Les dispositifs de filtration Pellicon® 3 sont des cassettes haute performance sophistiquées, idéales pour les anticorps thérapeutiques de titre élevé d'aujourd'hui, ainsi que pour les procédés de filtration plus exigeants qui nécessitent des pressions de fonctionnement, des températures et des fréquences de nettoyage caustique plus importantes.
La cassette Pellicon® 3 avec membrane Ultracel® est conçue pour la filtration de protéines thérapeutiques (telles que les anticorps monoclonaux) et de protéines recombinantes et non recombinantes.
Le dispositif d'ultrafiltration Pellicon® 3 P3C030D10 présente un PMNL de 10 kDa, une surface de filtration de 0,11 m2, une membrane PLCGC et des dimensions de 0,8 cm (H) × 5,6 cm (l) × 20,6 cm (L).
Caractéristiques et avantages
  • Robuste et fiable – parfaitement adapté aux procédés de filtration plus exigeants d'aujourd'hui
  • Haute performance – produit des niveaux excellents de résolution, de rendements et de résistance à la contre-pression
  • Récupération optimale du produit grâce à une technologie membranaire qui a fait ses preuves
  • Technologie sans vide – les membranes à la pointe de la technologie résolvent pratiquement tous les problèmes de séparation
  • Adhérence supérieure sans défaut – Ultracel® utilise des membranes composites coulées sur un substrat microporeux
  • Fabrication automatisée – offre des performances, une cohérence et une fiabilité inégalables
  • Entretien et installation faciles – simple à installer et à entretenir
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices).
Remarque sur l'analyse
Taux d'extractibles par gravimétrie : après 24 heures dans de l'eau à température ambiante régulée.
Informations légales
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Mallory C Kiefer et al.
mSphere, 5(2) (2020-04-03)
Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) is a major diarrheal pathogen in children in low- to middle-income countries. Previous studies have identified heat-stable enterotoxin (ST)-producing ETEC as one of the major diarrhea-causing pathogens in children younger than five years. In this study