W243213
Ethyl decanoate
natural, ≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Capric acid ethyl ester, Ethyl caprate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
6.9 (vs air)
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
pb
245 °C (lit.)
Densité
0.864 g/cm3
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; fruity; waxy; sweet
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h3-11H2,1-2H3
Clé InChI
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup