Principaux documents
W207918
Sigma-Aldrich
N-Amyl octanoate
≥98%, FG
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6CO2(CH2)4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.34
Numéro FEMA:
2079
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
393
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.112
Plus de détails sur ce produit W207918 Contacter notre Service technique
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4270 (lit.)
pb
260 °C (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
floral; sweet; wine-like
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC(=O)OCCCCC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-7-8-9-11-13(14)15-12-10-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Clé InChI
GJWGZSBNFSBUPX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup