Principaux documents
TEM-G1500HHCU
Sigma-Aldrich
1500 Mesh Hexagonal Copper Grid
vial of 15
Synonyme(s) :
HEXAGONAL MESH 1500#, 15/VIAL
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
MA.24
Le produit TEM-G1500HHCU n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Conditionnement
vial of 15
Description générale
High Mesh Value Standard Hexagonal Mesh Grids: Copper Grid, 1500 mesh, 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. Pitch 16.5 μm, hole ~10.5μm, bar ~6μm.