Principaux documents
TEM-FCF200NIUA
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar/Carbon Supported Nickel Square Mesh
size 200 mesh, box of 50
Synonyme(s) :
FORMVAR/CARBON SQUARE MESH - NI 200 MESH UA 50/BX
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
MA.24
Le produit TEM-FCF200NIUA n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Conditionnement
box of 50
Taille
200 mesh
Description générale
Ultrathin 5-6nm Formvar and 1nm Carbon Supported Square Mesh Grids: Nickel Grid, 200 mesh. A formvar coated grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.