Principaux documents
TEM-71166-40
Sigma-Aldrich
Cryo Grid Box
w/Pin Type Lid for FEI Vitrobot
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
MA.24
Le produit TEM-71166-40 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Description générale
This specimen grid boxe is for storing or transferring cryogenic TEM specimen grids. Box fits the FEI Vitrobot, comes with pin-type lid, round