428469
2,3-Dimethylfuran
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
Point d'ébullition
42 °C/115 mmHg (lit.)
Densité
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccoc1C
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-4-7-6(5)2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
FJSKXQVRKZTKSI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
30.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-1 °C - closed cup