Principaux documents
190403
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-1-butene
97%
5 G
75,30 $
75,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
75,30 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHC(CH3)=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.16
Beilstein:
505982
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
75,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
412 mmHg ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
680 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.389 (lit.)
pb
56 °C (lit.)
Pf
−158 °C (lit.)
Densité
0.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)C(C)=C
InChI
1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h6H,1H2,2-4H3
Clé InChI
OWWIWYDDISJUMY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Gas phase reaction of 2,3-dimethyl-1-butene with the OH radical has been investigated in the presence of NO[1].
Application
2,3-Dimethyl-1-butene was used to investigate the mechanism of the sulfur vulcanization of rubber[2].
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Sulfur Vulcanization of Simple Model Olefins Part III: Vulcanization of 2, 3-Dimethyl-2-Butene in the Presence of Different Metal Complexes.
Versloot P, et al.
Rubber Chemistry and Technology, 67(2), 263-279 (1994)
Products of the Gas-Phase Reactions of a Series of 1-Alkenes and 1-Methylcyclohexene with the OH Radical in the Presence of NO.
R Atkinson et al.
Environmental science & technology, 29(6), 1674-1680 (1995-06-01)