Principaux documents
T70394
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trimethoxycinnamic acid, predominantly trans
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)3C6H2CH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
164-166 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(OC)c(\C=C\C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C12H14O5/c1-15-9-7-11(17-3)10(16-2)6-8(9)4-5-12(13)14/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)/b5-4+
Clé InChI
XCEGAEUDHJEYRY-SNAWJCMRSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable