T68802
1,2,4-Trimethoxybenzene
97%
Synonyme(s) :
Hydroxyhydroquinone trimethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.533 (lit.)
pb
247 °C (lit.)
Densité
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-10-7-4-5-8(11-2)9(6-7)12-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
AGIQIOSHSMJYJP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves