Principaux documents
T62006
Sigma-Aldrich
Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
90%
Synonyme(s) :
1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol
About This Item
Formule linéaire :
CF3CH(OH)OCH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.09
Beilstein:
906797
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Plus de détails sur ce produit T62006 Contacter notre Service technique
Essai
90%
Impuretés
≤12% water
Indice de réfraction
n20/D 1.342 (lit.)
pb
104-105 °C/745 mmHg (lit.)
Densité
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]c1ccccc1
InChI
1S/C4H7F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h3,8H,2H2,1H3
Clé InChI
KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N
Application
Alternative to gaseous unstable trifluoroacetaldehyde: used to prepare α-trifluoromethylated alcohols for antifungals, antitumor, and chemotherapeutic agents.[1][2][3]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Tetrahedron Letters, 32, 3823-3823 (1991)
Tetrahedron Letters, 33, 1351-1351 (1992)
Tetrahedron Asymmetry, 2, 235-235 (1991)